Läs mer
15-Azido-4,7,10,13-tetraoxapentadekansyra, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15486159
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15486159 100 mg 100mg
15476159 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15486159 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64030.MC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1257063-35-6 | C11H21N3O6 | 291.30 g/mol
Azido-PEG4-syra är en amin- eller fosfinreaktiv byggsten som används för att härleda primära aminer för ligering till alkynmärkta molekyler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Azido-PEG4-syra är amin- eller fosfinreaktiv byggsten som används för att härleda primära aminer för ligering till alkynmärkta molekyler.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Skydda mot värme. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1257063-35-6
Molekylformel C11H21N3O6
Molekylvikt (g/mol) 291.30
MDL-nummer MFCD12406155
InChI-nyckel BODPHGOBXPGJKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym azido-peg4-acid, 15-azido-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoic acid, n3-peg 4-cooh, 1-azido-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oic acid, azido-dpeg r 4-acid, 3-2-2-2-2-azidoethoxy ethoxy ethoxy ethoxy propanoic acid
PubChem CID 22731907
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 15-Azido-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoic acid
Färg Färglös till gul
Linjär formel N3CH2CH2(OCH2CH2)4CO2H
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 291.3
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.