Läs mer
15 komponentblandning i DMSO, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16380498 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
16380498 1 ml
1 options
Produktkod. 16380498 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer USPRSC2A
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 15 Component Mix in DMSO
Namnnotering USP 467 Standard
Förpackning Ampull av glas
CAS 67-68-5, 110-82-7, 67-56-1, 108-87-2, 108-38-3
Explosionsgräns 1.8% (volume); 63% (volume)
Tändpunkt 270°C
Ångtryck 2.5 hPA (20°C)
Analyt- eller komponentnamn Cyclohexane,Methanol,Methylcyclohexane
Densitet 1.1g/cm3
Fysisk form Vätska
Element Cyclohexane, Methanol, Methylcyclohexane
Lösningsmedel eller matris Dimethyl Sulfoxide
Kvantitet 1 ml
Kvalitet USP
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Stock VOA
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: dimethyl sulfoxide,cyclohexane, methanol, toluene, tetrahydrofuran, dichloromethane, 1,4-dioxane, e