Läs mer
15-Crown-5, 98 %
Beskrivning
15-Crown-5 används som en effektiv fasöverföringskatalysator och som komplexbildare. Det används för att isolera oxoniumjon (H 7 O 3 ) + salter, särskilt från en lösning av tetrkloroaurinsyra. Det katalyserar O-alkyleringen av natriumsalterna av karboxylsyror i penicillin- och cefalosporinserien, och underlättar därigenom förestringsreaktionen utan användning av syra. Det används också för att underlätta Williamsonsyntesen av etrar med hindrade alkoholer och natriumhydrid. Den används med litiumaluminiumhydrid för att utföra reduktionsreaktioner i kolvätelösningsmedel. Vidare är det involverat i Horner-Wadsworth-Emmons-reaktionen för att framställa stilbener från aldehyder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
15-Crown-5 används som en effektiv fasöverföringskatalysator och som komplexbildare. Det används för att isolera oxoniumjon (H 7 O 3 ) + salter, särskilt från en lösning av tetrkloroaurinsyra. Det katalyserar O-alkyleringen av natriumsalterna av karboxylsyror i penicillin- och cefalosporinserien, och underlättar därigenom förestringsreaktionen utan användning av syra. Det används också för att underlätta Williamsonsyntesen av etrar med hindrade alkoholer och natriumhydrid. Den används med litiumaluminiumhydrid för att utföra reduktionsreaktioner i kolvätelösningsmedel. Vidare är det involverat i Horner-Wadsworth-Emmons-reaktionen för att framställa stilbener från aldehyder.
Löslighet Blandbar med
organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 15-Crown-5 |
| Densitet | 1.11 |
| Kokpunkt | 150°C to 155°C (0.5 mmHg) |
| Flampunkt | >110°C (230°F) |
| Brytningsindex | 1.465 |
| Kvantitet | 1 g |
| Beilstein | 1618144 |
| Känslighet | Hygroscopic |
| Löslighetsinformation | Miscible with organic solvents. |
| Formel vikt | 220.27 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 15-Crown-5
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.