Läs mer
15-Crown-5, 98 %
Produktkod. 11474973
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474973 25 g 25g
11414210 1 g 1g
11464973 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11474973 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12265.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2281.44 SEK
    1878.65 SEK / 25g
    Save 402.79 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 33100-27-5 | C10H20O5 | 220,265 g/mol
15-Crown-5 används som en effektiv fasöverföringskatalysator och som komplexbildare. Det används för att isolera oxoniumjon (H 7 O 3 ) + salter, särskilt från en lösning av tetrkloroaurinsyra. Det katalyserar O-alkyleringen av natriumsalterna av karboxylsyror i penicillin- och cefalosporinserien, och underlättar därigenom förestringsreaktionen utan användning av syra. Det används också för att underlätta Williamsonsyntesen av etrar med hindrade alkoholer och natriumhydrid. Den används med litiumaluminiumhydrid för att utföra reduktionsreaktioner i kolvätelösningsmedel. Vidare är det involverat i Horner-Wadsworth-Emmons-reaktionen för att framställa stilbener från aldehyder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
15-Crown-5 används som en effektiv fasöverföringskatalysator och som komplexbildare. Det används för att isolera oxoniumjon (H 7 O 3 ) + salter, särskilt från en lösning av tetrkloroaurinsyra. Det katalyserar O-alkyleringen av natriumsalterna av karboxylsyror i penicillin- och cefalosporinserien, och underlättar därigenom förestringsreaktionen utan användning av syra. Det används också för att underlätta Williamsonsyntesen av etrar med hindrade alkoholer och natriumhydrid. Den används med litiumaluminiumhydrid för att utföra reduktionsreaktioner i kolvätelösningsmedel. Vidare är det involverat i Horner-Wadsworth-Emmons-reaktionen för att framställa stilbener från aldehyder.
Löslighet Blandbar med
organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33100-27-5
Molekylformel C10H20O5
Molekylvikt (g/mol) 220.265
MDL-nummer MFCD00005110
InChI-nyckel VFTFKUDGYRBSAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 15-crown-5, 15-crown-5 ether, 15-crown 5-ether, 1,4,10,13-pentaoxacyclopentadecane, ccris 3586, 15-crown 5, crown ether 15-crown-5, 5-19-12-00252 beilstein handbook reference, ksc917c1b
PubChem CID 36336
ChEBI CHEBI:32401
IUPAC-namn 1,4,7,10,13-pentaoxacyklopentadekan
LEDER C1COCCOCCOCCOCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 15-Crown-5
Densitet 1.11
Kokpunkt 150 °C till 155 °C (0,5 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.465
Kvantitet 25 g
Beilstein 1618144
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Blandbar med organiska lösningsmedel.
Formel vikt 220.27
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 15-Crown-5
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.