Läs mer
15-Crown-5, TRC
Produktkod. 30179046
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30179046 250 mg
1 options
Produktkod. 30179046 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC824865250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 15-Crown-5
CAS 33100-27-5
Molekylformel C10H20O5
Kvantitet 250 mg
Synonym 1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane, 15-Crown-5 Ether, 15C5, Crown Ether O 15
InChI formel InChI=1S/C10H20O5/c1-2-12-5-6-14-9-10-15-8-7-13-4-3-11-1/h1-10H2
LEDER C1COCCOCCOCCOCCO1
IUPAC-namn 1,4,7,10,13-pentaoxacyklopentadekan
Molekylvikt (g/mol) 220.26