Läs mer
Thermo Scientific™ 15 % grafit/85 % Vespel Hylsor för Thermo Scientific Instruments
Produktkod. 10466744 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Packad kolumn
Skoning
För användning med (utrustning):
Agilent Injektorer och icke-MS-detektorer
Agilent MS-detektorer
Thermo Scientific MS-detektorer
Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-injektorer och icke-MS-detektorer
Diameter (metrisk):
0,1 till 0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
3,175 mm
6,35 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ För användning med (utrustning) Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10466744 Skoning Thermo Scientific MS-detektorer 0,1 till 0,25 mm Paket med 10
10428874 Skoning Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-injektorer och icke-MS-detektorer 0,32 mm Paket med 10
10478874 Skoning Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-injektorer och icke-MS-detektorer 0,1 till 0,25 mm Paket med 10
10660046 Skoning Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-injektorer och icke-MS-detektorer 0,53 mm Paket med 10
10571115 Skoning Thermo Scientific MS-detektorer 0,32 mm Paket med 10
10117644 Skoning Agilent MS-detektorer 0,53 mm Paket med 10
10595615 Packad kolumn Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-injektorer och icke-MS-detektorer 6,35 mm Paket med 10
10554125 Packad kolumn Agilent Injektorer och icke-MS-detektorer 3,175 mm Paket med 10
10649485 Skoning Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-injektorer och icke-MS-detektorer 0,1 till 0,25 mm Paket med 10
10630826 Skoning Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-injektorer och icke-MS-detektorer 0,32 mm Paket med 10
10640826 Skoning Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-injektorer och icke-MS-detektorer 0,53 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 10466744 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 29033496
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Säkerställ tillförlitliga anslutningar för Thermo Scientific™ GC-instrument med dessa Thermo Scientific™ Hylsor.
Använda Thermo Scientific™ 15 % grafit/85 % Vespel Hylsor för Thermo Scientific Instruments för att säkerställa optimal prestanda för din Thermo Scientific GC instrument. De finns i tre olika material och i olika dimensioner för att rymma en rad instrument och applikationer. Alla hylsor levereras i föroreningsfria, individuella blisterförpackningar.
Drag
Finns i 100 % grafit, 15 % grafit/85 % vespel och SilTite metall
Hylsor för olika typer av injektorer och detektorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Skoning
Beskrivning 29033496
Diameter (metrisk) 0,1 till 0,25 mm
För användning med (utrustning) Thermo Scientific MS-detektorer
Material 15 % grafit, 85 % Vespel
Kvantitet Paket med 10
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.