Läs mer
15-Hydroxypentadecanoic acid, 99+%
Produktkod. 11470247
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470247 1 g 1g
11480247 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11470247 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21670.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4617-33-8 | C15H30O3 | 258.402 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4617-33-8
Molekylformel C15H30O3
Molekylvikt (g/mol) 258.402
MDL-nummer MFCD00039535
InChI-nyckel BZUNJUAMQZRJIP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 78360
ChEBI CHEBI:79169
IUPAC-namn 15-hydroxipentadekansyra
LEDER C(CCCCCCCO)CCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 15-Hydroxypentadecanoic acid
Smältpunkt 84°C to 88°C
Linjär formel HO(CH2)14CO2H
Kvantitet 1 g
Beilstein 1240100
Synonym 15-hydroxy-pentadecanoic acid, pentadecanoic acid, 15-hydroxy, acmc-1anlj, pentadecanoic acid,15-hydroxy, 15-hydroxypentadecanoic acid, 15-hydroxypentadecanoic acid capillary gc
Formel vikt 258.4
Procent renhet ≥99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.