Läs mer
15-hydroxypentadecanoinsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 15-Hydroxypentadecanoic Acid |
| CAS | 4617-33-8 |
| Molekylformel | C15H30O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 14-Hydroxy-1-tetradecanecarboxylic Acid, ω-Hydroxypentadecanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H30O3/c16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15(17)18/h16H,1-14H2,(H,17,18) |
| LEDER | OCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 15-hydroxypentadecanoinsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.4 |
| Formel vikt | 258.2195 |