Läs mer
15-Keto Bimatoprost, TRC
Produktkod. 30010008
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010008 1 mg
30007949 25 mg
30003509 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30010008 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCK1751001MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1163135-96-3
Molekylformel C25 H35 N O4
Molekylvikt (g/mol) 413.55
Synonym 5-Heptenamide, 7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(1E)-3-oxo-5-phenyl-1-penten-1-yl]cyclopentyl]-N-ethyl-, (5Z)-, (5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(1E)-3-oxo-5-phenyl-1-penten-1-yl]cyclopentyl]-N-ethyl-5-heptenamide, 15-Ketobimatoprost
IUPAC-namn (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(E)-3-oxo-5-fenylpent-1-enyl]cyklopentyl]-N-etylhept-5-enamid
LEDER CCNC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1\C=C\C(=O)CCc2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 15-Ketobimatoprost
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C25H35NO4/c1-2-26-25(30)13-9-4-3-8-12-21-22(24(29)18-23(21)28)17-16-20(27)15-14-19-10-6-5-7-11-19/h3,5-8,10-11,16-17,21-24,28-29H,2,4,9,12-15,18H2,1H3,(H,26,30)/b8-3-,17-16+/t21-,22-,23+,24-/m1/s1
Formel vikt 413.2566
Procent renhet >95%