Läs mer
15-Methylhexadeca Sphinganine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 15-Methylhexadeca Sphinganine |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H37NO2/c1-15(2)12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-17(20)16(18)14-19/h15-17,19-20H,3-14,18H2,1-2H3/t16-,17+/m0/s1 |
| Formel vikt | 287.2824 |