Läs mer
Wheaton™ 15 mL graderat centrifugrör
Produktkod. 16474989
Change view
Förpackning:
Rackad
Säckad
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackning
16474989 Rackad
16464989 Säckad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16474989 Leverantör Wheaton™ Leverantörsnummer 380230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1380.00 SEK
    1080.50 SEK / Paket med 500
    Save 299.50 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Centrifugerör idealiskt för att snurra ner vätskeprover.
  • För provhantering och centrifugering
  • Läckagefri
  • Sterila
  • Koniska baserade rör
Specifikationer
Stängningsmaterial Polyeten
Stängningsfärg Blått
Färg Blått
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Disponibel Engångsbruk
Material Polypropen
Förpackning Rackad
Kvantitet 25/Pk., 500/Cs.
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Skruvlock
Förslutning ingår Ja
Skrivområde Ja
Diameter (metrisk) 17 mm
Produkttyp Centrifugrör
Max. RCF 9000 x g