Beskrivning
- Koniskt centrifugrör
- Med påsatta platta skruvlock
- Certifierad fri från metaller till 1 del per miljard av 21 vanliga metaller
- Kepsar är av ren naturlig polyeten
- Patenterad skrivyta mot smet
- ATP RNas/DNas och endotoxinfri (icke-pyrogen);
- Polypropen USP Klass VI harts
- Centrifugera till 17 000 x G
- Kan frysas till -80 °C
- Autoklaveringsbar
- Kapacitet: 15 ml
- Naturliga färglösa kepsar
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP Klass VI |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Stängningsfärg | Naturlig |
| Färg | Naturlig |
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polypropen |
| Förpackning | 50 rör/påse, 10 påsar/Cs. |
| Kvantitet | 50/påse |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |