Läs mer
Labcon™ 15 ml MetalFree™ Centrifugerör med platta lock
Handla allt Labcon Produkter
Förpackning:
25 rör/ställ, 2 ställ/förpackning, 10 förpackningar/kartonger.
50 rör/påse, 10 påsar/Cs.
50 tuber/påse, 10 påsar/förpackningar
Plastställ
Beskrivning
- Conical centrifuge tube
- With attached flat screw caps
- Certified free of metals to 1 part per billion of 43 common metals and elements
- Caps are pure natural polyethylene
- Patented anti-smear writing surface
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Centrifuging to 17,000 x G
- Freezable to -80°C
- Autoclavable
- Capacity: 15 mL
- Natural colorless caps
- Made in USA
- Elements tested: Aluminium, Antimony, Arsenic, Barium,, Beryllium, Bismuth, Cadnium, Caesium, Calcium, Chromium, Cobalt, Copper, Gallium, Germanium, Gold, Iron, Lead , Lithium, Magnesium, Manganese, Mercury, Molebdenum, Nickel, Niobium, Phosphorus, Potassium, Rhenium, Rubidium, Selenium, Silicon, Silver, Sodium, Strontium, Tantalum, Thallium, Tin, Titanium, Tungsten, Vanadium, Yttrium, Zinc, Zirconium
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP |
| Stängningsmaterial | Polyethylene |
| Stängningsfärg | Natural |
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Disponibel | Single-use |
| Material | Polypropylene |
| För användning med | Centrifuges, rotators, shakers, ICP-MS |
| Antal per förpackning | 50/Pk. |
| Förpackning | 25 rör/ställ, 2 ställ/förpackning, 10 förpackningar/kartonger. |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Visa mer |