Läs mer
Labcon™ 15 ml MetalFree™ Centrifugerör med platta lock
Produktkod. 30280323 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Förpackning:
25 rör/rack, 2 rack/pk., 10 pk./cs.
50 rör/påse, 10 påsar/Cs.
50 tuber/påse, 10 påsar/förpackningar
Plastställ
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackning
30280323 50 tuber/påse, 10 påsar/förpackningar
16644032 50 rör/påse, 10 påsar/Cs.
16664042 Plastställ
30280316 25 rör/rack, 2 rack/pk., 10 pk./cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30280323 Leverantör Labcon™ Leverantörsnummer 31343400019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1330.00 SEK
    1113.22 SEK / Paket med 500
    Save 216.78 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Certifierad fri från metaller till 1 del per miljard av 21 vanliga metaller
  • Konisk centrifugrör
  • Med fastsatta platta skruvlock
  • Certifierad metallfri för 1 del per miljard av 43 vanliga metaller och grundämnen
  • Kapslarna är av ren naturlig polyeten
  • Patenterad anti-smear skrivyta
  • ATP, RNas/DNas och endotoxinfritt (icke-pyrogent)
  • Polypropen USP klass VI-harts
  • Centrifugering till 17 000 x G
  • Frysbar till -80 °C
  • Autoklaveringsbar
  • Kapacitet: 15 ml
  • Naturliga färglösa hattar
  • Made in USA
  • Testad grundämne: aluminium, antimon, arsenik, barium, beryllium, bismut, kadnium, cesium, kalcium, krom, kobolt, koppar, gallium, germanium, guld, järn, bly, litium, magnesium, mangan, kvicksilver, molebden, nickel, niob, fosfor, kalium, ren, rubidium, selen, kisel, silver, natrium, strontium, tantal, tallium, tenn, titan, volfram, vanadin, yttrium, zink, zirkonium
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP
Stängningsmaterial Polyeten
Stängningsfärg Naturlig
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Disponibel För engångsbruk
Material Polypropen
För användning med Centrifuger, rotatorer, skakare, ICP-MS
Antal per förpackning 50/Pk.
Förpackning 50 tuber/påse, 10 påsar/förpackningar
Sterilitet Icke-steril
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Cylindrisk
Längd (metrisk) 118 mm
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och endotoxinfria (icke-pyrogene), ultralåga spårmetaller
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Fäst platt skruvlock
Förslutning ingår Ja
Skrivområde Ja
Graderad Ja
Examen 2 till 15 i 0,5 steg
Produkttyp Centrifugrör
Max. RCF 17,000 x g