Learn More
Descrizione
- Conical centrifuge tube
- With attached flat screw caps
- Certified free of metals to 1 part per billion of 43 common metals and elements
- Caps are pure natural polyethylene
- Patented anti-smear writing surface
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Centrifuging to 17,000 x G
- Freezable to -80°C
- Autoclavable
- Capacity: 15 mL
- Natural colorless caps
- Made in USA
- Elements tested: Aluminium, Antimony, Arsenic, Barium,, Beryllium, Bismuth, Cadnium, Caesium, Calcium, Chromium, Cobalt, Copper, Gallium, Germanium, Gold, Iron, Lead , Lithium, Magnesium, Manganese, Mercury, Molebdenum, Nickel, Niobium, Phosphorus, Potassium, Rhenium, Rubidium, Selenium, Silicon, Silver, Sodium, Strontium, Tantalum, Thallium, Tin, Titanium, Tungsten, Vanadium, Yttrium, Zinc, Zirconium
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP |
| Closure Material | Polyethylene |
| Closure Color | Natural |
| Capacity (Metric) | 15 mL |
| Disposable | Single-use |
| Material | Polypropylene |
| For Use With | Centrifuges, rotators, shakers, ICP-MS |
| No. per Pack | 50/Pk. |
| Packaging | 50 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs. |
| Sterility | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?