Läs mer
Labcon™ 15 ml MetalFree™ Centrifugerör med platta lock
Produktkod. p-7193992 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Förpackning:
25 rör/rack, 2 rack/pk., 10 pk./cs.
50 rör/påse, 10 påsar/Cs.
50 tuber/påse, 10 påsar/förpackningar
Plastställ
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackning
16644032 50 rör/påse, 10 påsar/Cs.
16664042 Plastställ
30280323 50 tuber/påse, 10 påsar/förpackningar
30280316 25 rör/rack, 2 rack/pk., 10 pk./cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16644032 Leverantör Labcon™ Leverantörsnummer 31343450019
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Certifierad fri från metaller till 1 del per miljard av 21 vanliga metaller
  • Koniskt centrifugrör
  • Med påsatta platta skruvlock
  • Certifierad fri från metaller till 1 del per miljard av 21 vanliga metaller
  • Kepsar är av ren naturlig polyeten
  • Patenterad skrivyta mot smet
  • ATP RNas/DNas och endotoxinfri (icke-pyrogen);
  • Polypropen USP Klass VI harts
  • Centrifugera till 17 000 x G
  • Kan frysas till -80 °C
  • Autoklaveringsbar
  • Kapacitet: 15 ml
  • Naturliga färglösa kepsar
  • Gjord i USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI
Stängningsmaterial Polyeten
Stängningsfärg Naturlig
Färg Naturlig
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Disponibel Engångsbruk
Material Polypropen
För användning med Centrifuges, Rotators, Shakers, ICP-MS
Antal per förpackning 50
Förpackning 50 rör/påse, 10 påsar/Cs.
Kvantitet 50/påse
Sterilitet Sterila
Produktlinje MetalFree™ Centrifugerör
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Cylindrisk
Längd (metrisk) 118 mm
Stängningsstorlek 17 mm
Rena påståenden ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic), Ultra low trace metals
ACT-etikett Ja
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Platt mössa
Förslutning ingår Ja
Skrivområde Ja
Höjd (metrisk) 118 mm
Graderad Ja
Examen 2 till 15 i steg om 0,5
Produkttyp Centrifugrör
Max. RCF 17,000 x g