Läs mer
Labcon™ PerformR™ 15 mL Polypropylene Centrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16654032 Handla allt Labcon Produkter
Förslutningstyp:
Platt skruvlock
Plug Style Skruvlock
Plugg
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Kvantitet:
25 rör/stativ, 2 st./pk.
25 rör/stativ, 2 st./pk., 6 st./Cs.
50 rör/påse, 10 påsar/Cs.
500 tuber/påse, 500 kapslar i separat påse, 500 tuber och kapslar/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 16654032
Brand: Labcon™ 31363450069
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa centrifugrör innehåller svarta sidograderingar och en vit skrivyta.
  • Conical centrifuge tube
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Made in USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI
Stängningsmaterial Polyeten
Stängningsfärg Lila
Färg Naturlig
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Disponibel Engångsbruk
Material Polypropen
För användning med Centrifuges, Rotators, Shakers
Antal per förpackning 50/Pk.
Förpackning 50 rör / påse/10 påsar / fodral
Kvantitet 50 rör/påse, 10 påsar/Cs.
Sterilitet Sterila
Produktlinje PerformR
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Cylindrisk
Längd (metrisk) 118 mm
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och Endotoxin-fri
ACT-etikett Ja
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Platt skruvlock
Förslutning ingår Ja
Skrivområde Ja
Diameter (metrisk) 17 mm
Graderad Ja
Examen 2 till 15 ml i steg om 0,5 ml
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 3,000 x g