Läs mer
Labcon™ PerformR™ 15 mL Polypropylene Centrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16684042 Handla allt Labcon Produkter
Förslutningstyp:
Platt skruvlock
Plug Style Skruvlock
Plugg
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Kvantitet:
25 rör/stativ, 2 st./pk.
25 rör/stativ, 2 st./pk., 6 st./Cs.
50 rör/påse, 10 påsar/Cs.
500 tuber/påse, 500 kapslar i separat påse, 500 tuber och kapslar/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 16684042
Brand: Labcon™ 31468700069
Bara null kvar
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Dessa centrifugrör innehåller svarta sidograderingar och en vit skrivyta.
  • Conical centrifuge tube
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Made in USA
Tekniske data
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-överensstämmelse
Stängningsmaterial Polyeten
Stängningsfärg Lila
Färg Naturlig
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Disponibel Engångsbruk
Material Polypropen
För användning med Centrifuges, Rotators, Shakers
Antal per förpackning 500/Pk.
Förpackning 500 Tubes/Bag, 500 Caps in Separate Bag, 500 Tubes and Caps/Cs.
Kvantitet 500 tuber/påse, 500 kapslar i separat påse, 500 tuber och kapslar/Cs.
Sterilitet Icke-steril
Produktlinje PerformR™
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Cylindrisk
Längd (metrisk) 118 mm
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och Endotoxin-fri
ACT-etikett Ja
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Platt skruvlock
Förslutning ingår Ja
Skrivområde Ja
Diameter (metrisk) 17 mm
Graderad Ja
Examen 2 till 15 ml i steg om 0,5 ml
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 12,500 x g
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.