Läs mer
Labcon™ PerformR™ 15 mL Polypropylene Centrifuge Tubes
Produktkod. 17517906 Handla allt Labcon Produkter
Förslutningstyp:
Platt skruvlock
Plug Style Skruvlock
Plugg
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Kvantitet:
25 rör/stativ, 2 st./pk.
25 rör/stativ, 2 st./pk., 6 st./Cs.
50 rör/påse, 10 påsar/Cs.
500 tuber/påse, 500 kapslar i separat påse, 500 tuber och kapslar/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 17517906
Brand: Labcon™ 31473350169
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa centrifugrör innehåller svarta sidograderingar och en vit skrivyta.
  • Conical centrifuge tube
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Made in USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI
Stängningsmaterial Polyeten
Stängningsfärg Lila
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Disponibel Engångsbruk
Material Polypropen
För användning med Centrifuges, Rotators, Shakers
Antal per förpackning 50/Pk.
Förpackning 25 Rör / återanvändbart polypropenställ/2 ställ / Pk./6 Pk. / fall
Kvantitet 25 rör/stativ, 2 st./pk.
Sterilitet Sterila
Produktlinje PerformR
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Cylindrisk
Längd (metrisk) 118 mm
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och Endotoxin-fri
ACT-etikett Ja
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Plug Style Skruvlock
Förslutning ingår Ja
Skrivområde Ja
Graderad Ja
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 12,500 x g