Läs mer
Labcon™ PerformR™ 15 mL Polypropylene Centrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7194057 Handla allt Labcon Produkter
Förslutningstyp:
Platt skruvlock
Plug Style Skruvlock
Plugg
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Kvantitet:
25 rör/stativ, 2 st./pk.
25 rör/stativ, 2 st./pk., 6 st./Cs.
50 rör/påse, 10 påsar/Cs.
500 tuber/påse, 500 kapslar i separat påse, 500 tuber och kapslar/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 16674042
Brand: Labcon™ 31463350169
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa centrifugrör innehåller svarta sidograderingar och en vit skrivyta.
  • Conical centrifuge tube
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Made in USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , CE IVD-överensstämmelse
Stängningsmaterial Polyeten
Stängningsfärg Lila
Färg Naturlig
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Disponibel Engångsbruk
Material Polypropen
För användning med Centrifuges, Rotators, Shakers
Antal per förpackning 25/Pk.
Förpackning 25 Rör / återanvändbart polypropenställ/2 ställ / Pk./6 Pk. / fall
Kvantitet 25 rör/stativ, 2 st./pk., 6 st./Cs.
Sterilitet Sterila
Produktlinje PerformR
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Cylindrisk
Längd (metrisk) 118 mm
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och Endotoxin-fri
ACT-etikett Ja
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Platt skruvlock
Förslutning ingår Ja
Skrivområde Ja
Diameter (metrisk) 17 mm
Graderad Ja
Examen 2 till 15 ml i steg om 0,5 ml
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 12,500 x g