Läs mer
Labcon 15 ml ProtectR™ Förvaringsrör för torris i IntegraPack™
Handla allt Labcon Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Beskrivning
- CO 2 -beständiga elastomerförseglade lock
- Certifierad för att förhindra försurning från torristransport eller lagring
- Patenterad skrivyta mot smet
- 3 färgtryckta graderingar och omvänd lässkala
- ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Polypropen USP Klass VI harts
- Centrifugera till 12 500 x G
- Kan frysas till -80 °C
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Naturlig |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; IATA 95 kPa |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Bottenform | Konisk |
| Material | Polypropenharts |
| Trådstil | Utvändig |
| För användning med (applikation) | Transportrör |
| Längd (engelska) | 4,64 tum. |
| Längd (metrisk) | 118 mm |
| Visa mer |