Läs mer
Labcon 15 ml ProtectR™ Förvaringsrör för torris i IntegraPack™
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16654132 Handla allt Labcon Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Produktkod. 16654132
Brand: Labcon 38303250009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med påsatta platta CO2-beständiga lock
  • CO 2 -beständiga elastomerförseglade lock
  • Certifierad för att förhindra försurning från torristransport eller lagring
  • Patenterad skrivyta mot smet
  • 3 färgtryckta graderingar och omvänd lässkala
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI harts
  • Centrifugera till 12 500 x G
  • Kan frysas till -80 °C
  • Gjord i USA
Specifikationer
Färg Naturlig
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; IATA 95 kPa
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Bottenform Konisk
Material Polypropenharts
Trådstil Utvändig
För användning med (applikation) Transportrör
Längd (engelska) 4,64 tum.
Längd (metrisk) 118 mm
Förpackning 10 rör / IntegraPack™ påse/5 påsar / Pk./2 Pk. / fall
Kvantitet 10 rör / IntegraPack™ väska
Produktlinje ProtectR
Sterilitet Sterila
Disponibel Engångsbruk
Graderad Ja
Förpackningsmängd 50
Dnase Free Ja
Förslutningstyp Skruvlock av polyeten
Tryckt Ja