Läs mer
Labcon™ SuperClear™ 15 mL Centrifugerör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16684022 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förslutningstyp:
Fäst platt integrerad elastomerisk tätning med skruvlock
Fäst platt skruvlock
Ingår ej
Platt mössa
Plug Style Skruvlock
Plugg
Skruvlock med integrerad gjuten elastomerisk tätning
Förpackning:
10 tuber/IntegraPack-påse, 5 påsar/förpackning, 10 förpackningar/förpackningar
1000 rör/påse, 1 påse/förpackning (Bulkförpackad)
25 rör/återanvändbart ställ, 2 ställ/förpackning, 10 förpackningar/kartong
50 rör / påse/10 påsar / fodral
50 rör/påse, 10 påsar/Cs.
500 tuber/påse, 500 kapsyler i separat påse, 500 tuber och kapsyler/förpackningar
Individuellt inslagna
IntegraPack Väska
Kartongställ
Plastställ
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Förslutningstyp Förpackning unitSize
16684022 Sterila Fäst platt integrerad elastomerisk tätning med skruvlock 10 tuber/IntegraPack-påse, 5 påsar/förpackning, 10 förpackningar/förpackningar Paket med 500
16684032 Icke-steril Platt mössa Plastställ -
16694032 Sterila Platt mössa Kartongställ -
16604042 Sterila Platt mössa 25 rör/återanvändbart ställ, 2 ställ/förpackning, 10 förpackningar/kartong -
16604032 Sterila Fäst platt skruvlock IntegraPack Väska -
16694022 Icke-steril Skruvlock med integrerad gjuten elastomerisk tätning 50 rör/påse, 10 påsar/Cs. -
16614042 Icke-steril Fäst platt skruvlock 500 tuber/påse, 500 kapsyler i separat påse, 500 tuber och kapsyler/förpackningar -
17285694 Sterila Platt mössa Individuellt inslagna -
17507906 Icke-steril Ingår ej 1000 rör/påse, 1 påse/förpackning (Bulkförpackad) -
16644042 Icke-steril Plugg 500 tuber/påse, 500 kapsyler i separat påse, 500 tuber och kapsyler/förpackningar -
16614032 Icke-steril Plug Style Skruvlock 50 rör / påse/10 påsar / fodral -
16624032 Sterila Plug Style Skruvlock 50 rör/påse, 10 påsar/Cs. -
16624042 Icke-steril Plugg Plastställ -
16689832 Sterila Plug Style Skruvlock Kartongställ -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 16684022 Leverantör Labcon™ Leverantörsnummer 31313250069
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2895.00 SEK
    2573.37 SEK / Paket med 500
    Save 321.63 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa centrifugrör kommer med en patenterad skrivyta mot smet.
  • Finns med påsatta platta skruvlock som inkluderar integrerad gjuten elastomerförsegling, eller plugglock
  • Gradering i steg om 0,5 mL från 2 till 15 mL
  • 3 färgtryckta graderingar och omvänd lässkala
  • 17 mm bredd, 118 mm höjd utan lock
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI Harts
  • Centrifugera till 17 000 x G
  • Kan frysas till -80 °C
  • Gjord i USA
För rör med påsatt platt lock: IATA 95kPa certifierad för att överensstämma med USDOT HMR, 49 CFR, Parts 171-180 och IATA DGR UN3373 PI650 standarder för poströr och förpackningsinstruktioner för diagnostiska och smittsamma prover.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-överensstämmelse; IATA 95 kPa
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsfärg Lila
Färg Naturlig
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Disponibel Återanvändbar
Material Polypropen
För användning med Centrifuges, Rotators, Shakers
Förpackning 10 tuber/IntegraPack-påse, 5 påsar/förpackning, 10 förpackningar/förpackningar
Kvantitet 10 tuber/IntegraPack påse
Sterilitet Sterila
Produktlinje SuperClear
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Cylindrisk
Längd (metrisk) 118 mm
Stängningsstorlek 17 mm
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och Endotoxin-fri
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Fäst platt integrerad elastomerisk tätning med skruvlock
Förslutning ingår Ja
Skrivområde Ja
Graderad Ja
Examen 2 till 15 ml i steg om 0,5 ml
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 17,000 x g