Beskrivning
- Finns med påsatta platta skruvlock som inkluderar integrerad gjuten elastomerförsegling, eller plugglock
- Gradering i steg om 0,5 mL från 2 till 15 mL
- 3 färgtryckta graderingar och omvänd lässkala
- 17 mm bredd, 118 mm höjd utan lock
- ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Polypropen USP Klass VI Harts
- Centrifugera till 17 000 x G
- Kan frysas till -80 °C
- Gjord i USA
För rör med påsatt platt lock: IATA 95kPa certifierad för att överensstämma med USDOT HMR, 49 CFR, Parts 171-180 och IATA DGR UN3373 PI650 standarder för poströr och förpackningsinstruktioner för diagnostiska och smittsamma prover.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , CE IVD-överensstämmelse, IATA 95 kPa |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Stängningsfärg | Lila |
| Färg | Naturlig |
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Material | Polypropen |
| För användning med | Centrifuges, Rotators, Shakers |
| Förpackning | 50 rör/påse, 10 påsar/Cs. |
| Kvantitet | 50 tuber/påse |
| Visa mer |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?