Läs mer
Labcon™ SuperClear™ 15 mL Centrifugerör
Handla allt Labcon Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förslutningstyp:
Fäst platt integrerad elastomerisk tätning med skruvlock
Fäst platt skruvlock
Ingår ej
Platt mössa
Plug Style Skruvlock
Plugg
Skruvlock med integrerad gjuten elastomerisk tätning
Förpackning:
10 tuber/IntegraPack-påse, 5 påsar/förpackning, 10 förpackningar/förpackningar
1000 rör/påse, 1 påse/förpackning (Bulkförpackad)
25 rör/återanvändbart ställ, 2 ställ/förpackning, 10 förpackningar/kartong
50 rör / påse/10 påsar / fodral
50 rör/påse, 10 påsar/Cs.
500 tuber/påse, 500 kapsyler i separat påse, 500 tuber och kapsyler/förpackningar
Individuellt inslagna
IntegraPack Väska
Kartongställ
Plastställ
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
- Finns med påsatta platta skruvlock som inkluderar integrerad gjuten elastomerförsegling, eller plugglock
- Gradering i steg om 0,5 mL från 2 till 15 mL
- 3 färgtryckta graderingar och omvänd lässkala
- 17 mm bredd, 118 mm höjd utan lock
- ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Polypropen USP Klass VI Harts
- Centrifugera till 17 000 x G
- Kan frysas till -80 °C
- Gjord i USA
För rör med påsatt platt lock: IATA 95kPa certifierad för att överensstämma med USDOT HMR, 49 CFR, Parts 171-180 och IATA DGR UN3373 PI650 standarder för poströr och förpackningsinstruktioner för diagnostiska och smittsamma prover.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-överensstämmelse; IATA 95 kPa |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Stängningsfärg | Lila |
| Färg | Naturlig |
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Material | Polypropen |
| För användning med | Centrifuges, Rotators, Shakers |
| Förpackning | Kartongställ |
| Kvantitet | 25 rör/Low Waste Fiber Rack |
| Visa mer |