Läs mer
Labcon™ 15 ml UVSafe™ Centrifugerör med propplock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16654042 Handla allt Labcon Produkter
Förpackning:
25 rör/stativ, 2 st./pk., 10 st./Cs.
500 tuber/påse, 500 kapslar i separat påse, 500 tuber och kapslar/Cs.
IntegraPack Väska
Produktkod. 16654042
Brand: Labcon™ 31428710069
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa centrifugrör blockerar 100 % av UVA-, UVB- och UVC-ljus samtidigt som det låter synligt ljus passera igenom.
  • Koniskt centrifugrör
  • Med påsatta proppar
  • Blockera 100 % av UVA-, UVB- och UVC-ljus men passerar synligt ljus
  • Vita tryckta graderingar
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI harts
  • Centrifugera till 12 500 x G
  • Kan frysas till -80 °C
  • Autoklaverbara rör
  • Kapacitet: 15 ml
  • Gjord i USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-överensstämmelse; IATA 95 kPa
Stängningsmaterial Polyeten
Stängningsfärg Lila
Färg Bärnsten
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Disponibel Engångsbruk
Material Polypropen
För användning med Centrifuges, Rotators, Shakers
Antal per förpackning 500
Förpackning 500 tuber/påse, 500 kapslar i separat påse, 500 tuber och kapslar/Cs.
Kvantitet 500/påse
Sterilitet Icke-steril
Produktlinje UVSafe™ Centrifugerör
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Cylindrisk
Längd (metrisk) 118 mm
Stängningsstorlek 17 mm
Rena påståenden ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic), Ultra low trace metals
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Kupoltätning med skruvlock
Förslutning ingår Ja
Skrivområde Ja
UV-beständighet Ja
Graderad Ja
Examen 2 till 15 i steg om 0,5
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 12,500 x g