Läs mer
Labcon™ 15 ml ViewPoint™ Centrifugera termokroma rör
Handla allt Labcon Produkter
Antal per förpackning:
10/IntegraPack™ Väska
25/återanvändbart polypropenställ
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Description
- Temperatursignalering i realtid
- Reversibel övergång från klar till ljusblå vid 4 °C med full mörkblå övergång vid 0 °C
- Med påsatta platta skruvlock
- Svarta graderingar och vit skrivyta
- ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Spermier Motility Assay (SMA ) Mus Embryo Assay (MEA) validerad säker för cellodling
- Polypropen USP Klass VI harts
- Centrifugera till 12 500 x G
- Kan frysas till -80 °C
- Gjord i USA
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , CE IVD-överensstämmelse |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Stängningsfärg | Lila |
| Färg | Klar till blå färgändring vid 0 °C till 4 °C |
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polypropen |
| För användning med | Centrifuges, Rotators, Shakers |
| Antal per förpackning | 10/IntegraPack™ Väska |
| Förpackning | 10 rör / IntegraPack™ väska/5 väskor / Pk./10 Pk. / fall |
| Show More |