Läs mer
Labcon™ 15 ml ViewPoint™ Centrifugera termokroma rör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16629842 Handla allt Labcon Produkter
Antal per förpackning:
10/IntegraPack™ Väska
25/återanvändbart polypropenställ
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Produktkod. 16629842
Brand: Labcon™ 32103350069
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reversibel övergång från klar till ljusblå vid 4 °C med full mörkblå övergång vid 0 °C
  • Temperatursignalering i realtid
  • Reversibel övergång från klar till ljusblå vid 4 °C med full mörkblå övergång vid 0 °C
  • Med påsatta platta skruvlock
  • Svarta graderingar och vit skrivyta
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Spermier Motility Assay (SMA ) Mus Embryo Assay (MEA) validerad säker för cellodling
  • Polypropen USP Klass VI harts
  • Centrifugera till 12 500 x G
  • Kan frysas till -80 °C
  • Gjord i USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsfärg Lila
Färg Klar till blå färgändring vid 0 °C till 4 °C
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Disponibel Engångsbruk
Material Polypropen
För användning med Centrifuges, Rotators, Shakers
Antal per förpackning 25/återanvändbart polypropenställ
Förpackning 25 Rör / återanvändbart polypropenställ/2 ställ / Pk./6 Pk. / fall
Kvantitet 25/återanvändbart polypropenställ
Sterilitet Sterila
Produktlinje ViewPoint
Frakt skick Rumstemperatur
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Cylindrisk
Längd (metrisk) 118 mm
Stängningsstorlek 17 mm
Rena påståenden ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free; Non-cytotoxic
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Fäst platt skruvlock
Förslutning ingår Ja
Skrivområde Ja
Diameter (metrisk) 17 mm
Graderad Ja
Examen 2 till 15 i steg om 0,5
Produkttyp Fristående rör
Max. RCF 12,500 x g