Läs mer
Fisherbrand™ 150 Homogenisatortillbehör, motorstativ
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15525819 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Fisher Scientific 150 Homogenisator
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
15525819 Fisher Scientific 150 Homogenisator Varje
1 options
Produktkod. 15525819
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisher Scientific™ 150 Homogenizer-tillbehör, motorstativ som är utformad för att behålla Fisher Scientific 150 Homogenisator för postmonterad drift.
  • Inkluderar en bottenplatta och stolpe
  • Basmått: 12,7 x 20,3 cm (5 x 8 tum) bas i rostfritt stål
  • Stolpens mått: 48,2 cm (19 tum) hög med 9,52 mm (0,375 tum) diameter stödstolpe i rostfritt stål
Beställningsinfo
Klämma ingår ej.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Motorstativ
Material Rostfritt stål
För användning med (utrustning) Fisher Scientific 150 Homogenisator