Läs mer
Fisherbrand™ 150 Homogenisatorpaket
Produktkod. 15585809 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU-kontakt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Pluggtyp Förpackningsstorlek
15585809 EU-kontakt Varje
1 options
Produktkod. 15585809
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 24-11-2026
Innehåller allt som behövs för att bearbeta prover så små som 200 μL till 100 ml. Fisherbrand™ 150 Homogenizer Paketet innehåller 150w motorn samt tillbehör som generatorsonder för 2 sågtänder i rostfritt stål, engångsgeneratorsonder med mera.
  • Bearbetar laboratorieprover, från 200 μL till 100mL
  • Kraftfull 150w motor
  • Lätt ergonomisk design
  • Tyst drift, under 72db
  • Finns med engångsgeneratorprober (adapter för användning ingår)
  • Korskontaminering kan helt elimineras med hjälp av plastgeneratorsonder
  • Generatorsonder i rostfritt stål rekommenderas för större och tuffare prover
Certifikat
CE
Garanti
Ett år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 5 000 till 35 000 rpm
Elektriska krav 220V EU-sladd, 150W
Volymintervall (metriskt) 200μ L till 100 ml
Diameter (metrisk) 5.1 cm
Höjd (metrisk) 16.5 cm
För användning med (applikation) Vävnadshomogenisering, vävnadsstörning, proteinextraktion, RNA-extraktion, DNA-extraktion, metabolitextraktion, emulgering, proteomik, PCR, enzymextraktion, höghastighetsomrörning, pulversuspension, genomik, metabolomik
Inkluderar 150 W motor, generatorsond i rostfritt stål med platt botten (5 x 75 mm), generatorsond i rostfritt stål med sågtand (7 x 115 mm), generatorsond i rostfritt stål med sågtand (10 x 115 mm), stativklämma, montering av motorstativ, adapter för engångssond, generatorsönder för engångsbruk och verktyg,
Förpackningsmängd 1 st
Pluggtyp EU-kontakt
Vikt (metrisk) 466 g