Läs mer
TdB Labs AB 150 kDa Q-dextran for Ion-exchange Chromatography and Biomolecular Studies
Produktkod. p-200113300
Encompass_Preferred
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
Produktkod. 30216320
Brand: TdB Labs AB QD150_10g
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Q-dextran is a positively charged dextran modified with quaternary ammonium groups. It is used in ion exchange chromatography, biochemical assays, and for studying electrostatic interactions with negatively charged biomolecules.
  • Storage and Stability:
    • Store dry at room temperature, protected from moisture and light.
    • Stable for extended periods under recommended storage conditions without loss of charge properties.
  • Specifikationer
    Kvantitet 10 g
    Produkttyp Modified Dextran
    Korrigering av produktinnehåll
    Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.