Läs mer
Gilac™ 150 L Spillpall
Produktkod. 17968391
Change view
Kapacitet (engelska):
39,6 gal.
Produktkod. Kapacitet (engelska)
17968391 39,6 gal.
1 options
Produktkod. 17968391 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G052292
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5434.70 SEK
    3593.86 SEK / Paket med 1
    Save 1840.84 SEK
    33% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
150 L Spillpall är idealisk för säker och reglerad förvaring av frätande produkter, särskilt i industriella miljöer.
  • Helt tillverkad av högdensitetspolyeten är den lätt och mångsidig.
  • Den är lätt att rengöra tack vare dess avtagbara clip-on galler och den är 100 % återvinningsbar.
  • Pallen kan flyttas på vagn eller med pallvagn.
  • Designad med en rotationsgjuten ram och tjocka väggar, är 150 L spillpallen slagtålig och tål frekvent hantering.
  • Djupet mellan toppen av ramen och toppen av fästgallret är 75 mm.
  • Lastkapacitet vid stillastående: 1500 kg, lastkapacitet i rörelse: 500 kg.
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 39,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 150 L
Material HDPE
Typ Spillpall
Bärande kapacitet (engelska) 3307 lb. (Stationär), 1102 lb. (I rörelse)
Bärande kapacitet (metrisk) 1500 kg (Stationär), 500 kg (I rörelse)
Längd (engelska) 49,2 tum.
Längd (metrisk) 1250 mm
Bredd (engelska) 33,5 tum
Bredd (metrisk) 850 mm
Vikt (engelska) 35 lb.
Vikt (metrisk) 16 kg