Läs mer
Corning™ 150 mL Vacuum Filter/Storage Bottle System
Handla allt Corning Produkter
Material (membran):
Cellulosaacetat
PES
Porstorlek:
0,2μ m
0,22μ m
0,45 μm
missing translation for 'unitSize'
Paket med 12
Beschreibung
Mottagaren skruvas enkelt loss från enheten och kan förseglas med en propplock för lagring av filtrat.
- Strålningssteriliserad och certifierad icke-pyrogen
- Vinklad slangkoppling förenklar infästning av vakuumledning
- Mottagarflaskor har lättgreppsvänliga sidor för förbättrad hantering
- Enheterna är färgkodade efter membrantyp och märkta med både membranmaterial och porstorlek
- Alla membrantyper är vävnadskulturkompatibla och värmeförseglade till stödgallret för att maximera flödeshastigheten och minska skumbildning och proteindenaturering
- NYL-, CN- och PES-membran är tvättmedelsfria
- Modeller med 150 ml tratt innehåller 42x 42 mm fyrkantigt membranfilter
- 250 ml tratt innehåller 49,5x 49,5 mm fyrkantigt membranfilter
- 500 ml tratt innehåller 63 stx 63 mm fyrkantigt membranfilter
- 1000 ml tratt innehåller 79x 79 mm fyrkantigt membranfilter
- Cellulosaacetat (CA)— För låg proteinbindning
- Nylon (NYL)— För låga extraherbara ämnen
- Cellulosanitrat (CN)— För allmän filtrering
- Polyetersulfon (PES)— För snabba flöden och låg proteinbindning
Ej för parenteralt bruk.
Spezifikation
Spezifikation
| Kontakter | Vinklad slang |
| Beskrivning | Inkluderar fyrkantigt membranfilter, graderad tratt och mottagare av klar polystyren, polyetenhalsadapter, orange HDPE-kontakttätning |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (utrustning) | 4,5 cm flaskhals |
| Material | Polystyren |
| Material (membran) | PES |
| Porstorlek | 0,22μ m |
| Sterilitet | Sterila |
| Filtreringsområde | 13,6 cm 2 |
| För användning med (applikation) | PES-membran ger de snabbaste flödeshastigheterna, den lägsta proteinbindningen och låga extraherbara ämnen och är bäst för att filtrera cellodlingsmedia |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur