Läs mer
Code Corporation™ 1500 streckkodsläsare
Produktkod. 17980002
Change view
Inkluderar:
1,8 m USB kabel
Stativ, 1,8 m USB kabel
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
17980002 1,8 m USB kabel
17900012 Stativ, 1,8 m USB kabel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17980002 Leverantör Code Corporation™ Leverantörsnummer 176684
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4600.00 SEK
    4142.25 SEK / Paket med 1
    Save 457.75 SEK
    9% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spara värdefull tid med en snabb och pålitlig skanningslösning: CR1500. Denna rundstrålande streckkodsläsare eliminerar ompositionering och tidskrävande omskanningar av 1D- och 2D-streckkoder som har upplevt utmanande förhållanden.
  • Spara värdefull tid med en snabb och pålitlig skanningslösning: CR1500.
  • Denna rundstrålande streckkodsläsare eliminerar ompositionering och tidskrävande omskanningar av 1D- och 2D-streckkoder som har upplevt utmanande förhållanden.
  • Kompakt, lätt och robust för att överleva dina tuffaste industriella miljöer.
  • Få snabb och enkel skanning med en högpresterande skanningsmotor och intuitiv inriktning.
  • Läs streckkoder med både högdensitet och bredfält med en enda enhet via dubbelfältsoptik.
  • PVC-fritt hölje är IP54-klassat för att skydda mot starka kemiska rengöringsmedel, damm och vatteninträngning.
  • Smart scanning i ett litet paket - en av de minsta streckkodsläsarna på marknaden.
Specifikationer
Beskrivning Koda Reader™ 1500 streckkodsläsare
Streckkodstyper som stöds BC412, Codabar, Kod 11, Kod 128, Kod 32, Kod 39, Kod 93, GS1 DataBar, Hong Kong 2 av 5, IATA 2 av 5, Interleaved 2 av 5, MSI Plessey, Matrix 2 av 5, NEC 2 av 5, Plessey, Rak 2 av 5, Telepen, Trioptic, UPC / EAN / JAN, PharmacodeCodablock F, Code 49, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), MicroPDF, PDF417Aztec Code, Data Matrix , Data Matrix Rectangular Ext'n, GoCode&trade, (äganderättslig--add'l licens req'd), Grid Matrix, HanXin Code, Micro QR Code, QR Code, QR Model 1Australian Post, Canada Post, Itelligent Mail, Japan Post, KIX Code, Korea Post, Planet, Post-Net, UK Royal Mail, UPU ID-taggar
Dataöverföringsmetod USB 2.0 (Allmänt HID , HID Tangentbord, virtuell COM-port)
Höjd (metrisk) 132.10 mm
Höjd (engelska) 5,2 tum
Bredd (metrisk) 50.80 mm
Bredd (engelska) 2 tum
Djup (metriskt) 76.20 mm
Djup (engelska) 3 tum
Vikt (metrisk) 116 g
Laddningsanslutning RS232, USB 2.0 (Allmänt HID , HID Tangentbord, virtuell COM-port)
Vikt (engelska) 0.26 lb.
Certifikat och efterlevnad CE, Europa: CE-RoHS
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, allmän identifiering
Fuktighet 5 % till 95 % (icke-kondenserande)
Inkluderar 1,8 m USB kabel
Nödvändiga tillbehör USB 2.0 (Allmänt HID , HID Tangentbord, virtuell COM-port)
Garanti 5 år
Programvarutyp JavaScript
Kvantitet 1 Kit
Typ Streckkodsläsare
Visningstyp Ingår ej
Strömförsörjning USB
Alternativt artikelnummer CR1500-K101-C500-C286