Läs mer
3M™ 1500 Graffiti Remover
Produktkod. 17297610 Handla allt 3M Produkter
Change view
Volym (metrisk):
500 ml
Produktkod. Volym (metrisk)
17297610 500 ml
1 options
Produktkod. 17297610 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000082039
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3135.00 SEK
    2012.52 SEK / Paket med 4
    Save 1122.48 SEK
    35% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Tar bort klotter, två typer av remover beroende på typ av yta
  • Lösningsmedlets flytande form möjliggör snabb penetrering och snabb nedbrytning av graffiti
  • Innehåller inte NEP (N-Ethyl-pyrrolidon) eller NMP (N-Methyl-2-pyrrolidon) som används i andra klotterborttagare, vilket kan utgöra en betydande risk för hälsan
  • Har lite lukt, vilket ökar användarkomforten och effektiviteten – till skillnad från traditionella kemikalieborttagningsmedel som avger kraftfulla lukter och skadliga ångor
  • Låg miljöpåverkan då produkten inte innehåller aromatiska, alifatiska eller klorerade lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Klotterborttagare
Volym (metrisk) 500 ml