Läs mer
Masterflex™ 150 mm korrelerade flödesmätare med ventil
Produktkod. 11745499
Luftflödeshastighet:
137 ml/min.
1682 ml/min.
814 ml/min.
8678 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11745499
Brand: Masterflex™ 0321718
Bara null kvar
Specifikationer
Typ Flödesmätare med variabelt område
Noggrannhet ±2 % (full skala)
Luftflödeshastighet 1682 ml/min.
Flytmaterial Rostfritt stål (316)
Tryckvärdering 200 psig
Anslutningar 1/8 tum NPT (F)
Flödeshastighetsområde 1420 ml/min. CO2, 1545 ml/min. O2, 1662 ml/min. N2, 1380 ml/min. Ar, 5547 ml/min. H2
För användning med (applikation) Perfekt för applikationer som kräver hög upplösning
Längd (metrisk) 150 mm
Repeterbarhet ±0,25 %
Temperatur (metrisk) 121 °C