Läs mer
Masterflex™ 150 mm korrelerade flödesmätare med ventil
Luftflödeshastighet:
137 ml/min.
1682 ml/min.
814 ml/min.
8678 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Flödesmätare med variabelt område |
| Noggrannhet | ±2 % (full skala) |
| Luftflödeshastighet | 137 ml/min. |
| Flytmaterial | Rostfritt stål (316) |
| Tryckvärdering | 200 psig |
| Anslutningar | 1/8 tum NPT (F) |
| Flödeshastighetsområde | 155 ml/min. CO2, 131 ml/min. O2, 148 ml/min. N2, 120 ml/min. Ar, 305 ml/min. H2 |
| För användning med (applikation) | Perfekt för applikationer som kräver hög upplösning |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Repeterbarhet | ±0,25 % |
| Visa mer |