Läs mer
Masterflex™ 150 mm korrelerade flödesmätare med ventil
Produktkod. 15389482
Change view
Luftflödeshastighet:
137 ml/min.
1682 ml/min.
814 ml/min.
8678 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Luftflödeshastighet unitSize
15389482 814 ml/min. Varje
15397460 8678 ml/min. Varje
15358912 137 ml/min. Varje
11745499 1682 ml/min. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15389482 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0329414
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4250.00 SEK
    3207.55 SEK / Paket med 1
    Save 1042.45 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 08-09-2026
Specifikationer
Typ Flödesmätare med variabelt område
Noggrannhet ±2 % (full skala)
Luftflödeshastighet 814 ml/min.
Flytmaterial Rostfritt stål (316)
Tryckvärdering 200 psig
Anslutningar 1/8 tum NPT (F)
Flödeshastighetsområde 728 ml/min. CO2, 753 ml/min. O2, 824 ml/min. N2, 676 ml/min. Ar, 2496 ml/min. H2
För användning med (applikation) Perfekt för applikationer som kräver hög upplösning
Längd (metrisk) 150 mm
Repeterbarhet ±0,25 %
Temperatur (metrisk) 121 °C