Läs mer
Masterflex™ 150 mm korrelerade flödesmätare med ventil
Produktkod. 15397460 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Luftflödeshastighet:
137 ml/min.
1682 ml/min.
814 ml/min.
8678 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Luftflödeshastighet Förpackningsstorlek
15397460 8678 ml/min. Varje
15389482 814 ml/min. Varje
15358912 137 ml/min. Varje
11745499 1682 ml/min. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15397460 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0321728
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3815.00 SEK
    2871.82 SEK / Paket med 1
    Save 943.18 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 01-12-2026
Specifikationer
Typ Flödesmätare med variabelt område
Noggrannhet ±2 % (full skala)
Luftflödeshastighet 8678 ml/min.
Flytmaterial Glas
Tryckvärdering 200 psig
Anslutningar 1/8 tum NPT (F)
Flödeshastighetsområde 7485 ml/min. CO2, 8269 ml/min. O2, 8916 ml/min. N2, 7366 ml/min. Ar, 29840 ml/min. H2
För användning med (applikation) Perfekt för applikationer som kräver hög upplösning
Längd (metrisk) 150 mm
Repeterbarhet ±0,25 %
Temperatur (metrisk) 121 °C