Läs mer
Corning™ 1536-Tja, cellkulturbehandlad, plattbottnad mikroplatta
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10766453 Handla allt Corning Produkter
Förpackning:
10/förpackning, 50/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 10766453
Brand: Corning™ 3726
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Färg: Svart; Sterilitet: Steril; Lock: Med lock
  • Brunnar med platt botten är kompatibla med automatiserade dispensrar inklusive PerkinElmer FlexDrop™
  • Arbetsvolym på upp till 10 μL
  • Finns obehandlad, med icke bindande yta (NBS™ ) eller behandlad vävnadskultur
  • NBS mikroplattor är idealiska för homogena analyser med“ klibbig” enzymer eller för att reducera ospecifik bindning till mikroplattans brunnar
Generisk streckkod
  • Säkerställer kompatibilitet med de flesta streckkodsskanning och mjukvarusystem
  • För att undvika förväxlingar är ytbehandlingen av mikroplattbrunnarna lätt att identifiera i den mänskliga läsbara delen av streckkoden (NT = ej behandlad; TC = behandlad vävnadskultur; OBS = icke bindande yta)
  • Etiketter applicerade på alla fyra sidor av plattan
  • Inga sekvensnummerdubbletter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Formatera Standard
Lock Med lock
Kulturområde 0,03 cm 2
Array 32 x 48
Förpackning 10/förpackning, 50/förpackning
Färg Svart
Produkttyp 1536-Well Assay Microplate
Material Polystyren
Antal Wells 1536
Volym (metrisk) Fungerar 8μ L
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Cellkultur
Total volym (metrisk) Tja 12.5μ L
Well Shape Platt botten (F-brunn)
Kvantitet 50/Cs.
Tja Färg Svart