Läs mer
Agilent BioTek 1536-well Microplate Wash Aspiration Manifold Kit
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17814677 Handla allt Agilent BioTek Produkter
För användning med (utrustning):
406 FX tvättmaskinsdispenser
Produktkod. 17814677
Brand: Agilent BioTek 2120085
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Microplate Wash Aspiration Manifold Kit for use with the 406 FX Washer Dispenser.
  • Includes aspiration manifold, alignment jig and instructions
  • Aspirate-only manifold is used with either a dual syringe pump dispenser module and 32-tube dispense manifold(s), or with a peristaltic pump dispenser module and a 1536-well microplate cassette
  • Dispense manifolds and cassettes are ordered separately
  • For syringe pump dispensing into 1536-well plates, at least one 32-tube dispense manifold is required
  • For faster dispensing, two 32-tube dispense manifolds can be used simultaneously
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Wash Module
För användning med (utrustning) 406 FX tvättmaskinsdispenser