Beskrivning
- Utmärkt signaldynamikområde på grund av låg bakgrundsfluorescens och förbättrad signalintensitet
- Brunnar med platt botten är kompatibla med automatiserade dispensrar inklusive PerkinElmer™ FlexDrop™
- Arbetsvolym på upp till 10μ L
- Säkerställer kompatibilitet med de flesta streckkodsskanning och mjukvarusystem
- För att undvika förväxlingar är ytbehandlingen av mikroplattbrunnarna lätt att identifiera i den mänskliga läsbara delen av streckkoden (NT = ej behandlad; TC = behandlad vävnadskultur; OBS = icke bindande yta)
- Etiketter applicerade på alla fyra sidor av plattan Inga sekvensnummerdubbletter
Beställningsinfo
Förpackad i påsar om 10 st
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Lock | Utan lock |
| Array | 32 x 48 |
| Färg | Svart |
| För användning med (utrustning) | Automatiserade dispensrar |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 1536 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 10μ L |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Ytbehandling | Ej behandlad |
| Visa mer |