Läs mer
Corning™ 1536-Well polystyren NBS™ -Behandlade mikroplattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10027322 Handla allt Corning Produkter
Färg:
Svart
Svart, Rensa botten
Vitt
Vitt, Rensa botten
Inkluderar:
Generiska streckkoder
Streckkod
Utan streckkod
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 10027322
Brand: Corning™ 3728
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Proprietär icke-bindande yta är idealisk för homogena analyser med klibbiga enzymer eller för att minska ospecifik bindning till mikroplattsbrunnar
Corning 1536-brunnars mikroplattor är våra mikroplattor med högsta densitet tillgängliga för screening med hög genomströmning. Mikroplattorna överensstämmer med standardmikroplattornas fotavtryck och dimensioner. Dessa mikroplattor erbjuds i solid svart och vit polystyren, med rund eller platt botten, och i svart-klar bottenformat.
  • Total brunnsvolym på 10μ L för mikroplattor med rund brunn och 12,8μ L för plattbottnade mikroplattor
  • Rekommenderad arbetsvolym upp till 8μ L
  • Rund brunnsbotten för minskat luftinneslutning och förbättrad CV värden och Z-faktor
  • Upphöjd brunnsbotten för högre känslighet
  • Översvämningsreservoar på fyra sidor för att minska instrumentkontamination
  • Lock finns separat. Corning lock (kat. nr. 3098) är kompatibelt med dessa mikroplattor.
Beställningsinfo
Förpackad i påsar om tio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 96 brunnar
Lock Utan lock
Array 32 x 48
Förpackning 5 inre förpackningar med 10 st
Färg Svart
Produkttyp 1536-Well Cell Culture Multiwell Tallrikar
Material Polystyren
Antal Wells 1536
Volym (metrisk) Fungerar 8μ L
Sterilitet Icke-steril
Total volym (metrisk) Tja 12.5μ L
Well Shape Platt botten (F-brunn)
Inkluderar Utan streckkod
nr per ärende 50/Cs.
Antal per förpackning 10/Pk.
Kvantitet 50/Cs.
Tja Färg Svart