Läs mer
Corning™ 1536-Well polystyren NBS™ -Behandlade mikroplattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10143613 Handla allt Corning Produkter
Change view
Färg:
Svart
Svart, Rensa botten
Vitt
Vitt, Rensa botten
Inkluderar:
Generiska streckkoder
Streckkod
Utan streckkod
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Inkluderar unitSize
10143613 Svart Generiska streckkoder Paket med 50
17720708 Vitt, Rensa botten Streckkod -
10052443 Vitt Generiska streckkoder Paket med 50
17790698 Svart, Rensa botten Streckkod -
10189472 Svart, Rensa botten Utan streckkod Paket med 50
10027322 Svart Utan streckkod Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10143613 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3728BC
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Proprietär icke-bindande yta är idealisk för homogena analyser med klibbiga enzymer eller för att minska ospecifik bindning till mikroplattsbrunnar
Corning 1536-brunnars mikroplattor är våra mikroplattor med högsta densitet tillgängliga för screening med hög genomströmning. Mikroplattorna överensstämmer med standardmikroplattornas fotavtryck och dimensioner. Dessa mikroplattor erbjuds i solid svart och vit polystyren, med rund eller platt botten, och i svart-klar bottenformat.
  • Total brunnsvolym på 10μ L för mikroplattor med rund brunn och 12,8μ L för plattbottnade mikroplattor
  • Rekommenderad arbetsvolym upp till 8μ L
  • Rund brunnsbotten för minskat luftinneslutning och förbättrad CV värden och Z-faktor
  • Upphöjd brunnsbotten för högre känslighet
  • Översvämningsreservoar på fyra sidor för att minska instrumentkontamination
  • Lock finns separat. Corning lock (kat. nr. 3098) är kompatibelt med dessa mikroplattor.
Beställningsinfo
Förpackad i påsar om tio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Lock Utan lock
Array 32 x 48
Förpackning 5 inre förpackningar med 10 st
Färg Svart
Produkttyp 1536-Well Cell Culture Multiwell Tallrikar
Material Polystyren
Antal Wells 1536
Volym (metrisk) Fungerar 8μ L
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Icke bindande
Total volym (metrisk) Tja 12.5μ L
Well Shape Platt botten (F-brunn)
Inkluderar Generiska streckkoder
nr per ärende 50/Cs.
Antal per förpackning 10/Pk.
Kvantitet 50/Cs.
Tja Färg Svart