Description
Corning 1536-brunnars mikroplattor är våra mikroplattor med högsta densitet tillgängliga för screening med hög genomströmning. Mikroplattorna överensstämmer med standardmikroplattornas fotavtryck och dimensioner. Dessa mikroplattor erbjuds i solid svart och vit polystyren, med rund eller platt botten, och i svart-klar bottenformat.
- Total brunnsvolym på 10μ L för mikroplattor med rund brunn och 12,8μ L för plattbottnade mikroplattor
- Rekommenderad arbetsvolym upp till 8μ L
- Rund brunnsbotten för minskat luftinneslutning och förbättrad CV värden och Z-faktor
- Upphöjd brunnsbotten för högre känslighet
- Översvämningsreservoar på fyra sidor för att minska instrumentkontamination
- Lock finns separat. Corning lock (kat. nr. 3098) är kompatibelt med dessa mikroplattor.
Order Info
Förpackad i påsar om tio
Specifications
Specifications
| Formatera | Standard |
| Lock | Utan lock |
| Array | 32 x 48 |
| Färg | Svart, Rensa botten |
| Produkttyp | 1536-Well Cell Culture Multiwell Tallrikar |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 1536 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 8μ L |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Ytbehandling | Icke bindande |
| Show More |