Läs mer
Corning™ 1536-Well polystyren NBS™ -Behandlade mikroplattor
Produktkod. 17790698 Handla allt Corning Produkter
Change view
Färg:
Rensa botten, Clear Bottom
Svart
Svart, Rensa botten
Vitt
Vitt, Clear Bottom
Inkluderar:
Generiska streckkoder
Streckkod
Utan streckkod
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Inkluderar Förpackningsstorlek
17790698 Rensa botten, Clear Bottom Streckkod -
10143613 Svart Generiska streckkoder Paket med 50
17720708 Vitt, Clear Bottom Streckkod -
10052443 Vitt Generiska streckkoder Paket med 50
10189472 Svart, Rensa botten Utan streckkod Paket med 50
10027322 Svart Utan streckkod Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17790698 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 4567
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20805.00 SEK
    19443.83 SEK / Paket med 50
    Save 1361.17 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
Proprietär icke-bindande yta är idealisk för homogena analyser med klibbiga enzymer eller för att minska ospecifik bindning till mikroplattsbrunnar
Corning 1536-brunnars mikroplattor är våra mikroplattor med högsta densitet tillgängliga för screening med hög genomströmning. Mikroplattorna överensstämmer med standardmikroplattornas fotavtryck och dimensioner. Dessa mikroplattor erbjuds i solid svart och vit polystyren, med rund eller platt botten, och i svart-klar bottenformat.
  • Total brunnsvolym på 10μ L för mikroplattor med rund brunn och 12,8μ L för plattbottnade mikroplattor
  • Rekommenderad arbetsvolym upp till 8μ L
  • Rund brunnsbotten för minskat luftinneslutning och förbättrad CV värden och Z-faktor
  • Upphöjd brunnsbotten för högre känslighet
  • Översvämningsreservoar på fyra sidor för att minska instrumentkontamination
  • Lock finns separat. Corning lock (kat. nr. 3098) är kompatibelt med dessa mikroplattor.
Beställningsinfo
Förpackad i påsar om tio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 96 brunnar
Lock Utan lock
Kulturområde 0,03 cm 2
Array 32 x 48
Bindningstyp NBS
Färg Rensa botten, Clear Bottom
Produkttyp 1536-Well Cell Culture Multiwell Tallrikar
Material Cyclo olefin copolymer
Antal Wells 1536
Volym (metrisk) Fungerar 8μ L
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Icke bindande
Total volym (metrisk) Tja 12.5μ L
Well Shape Platt botten (F-brunn)
Inkluderar Streckkod
nr per ärende 50/Cs.
Antal per förpackning 10/Pk.
Kvantitet 10/Pk.
Tja Färg Svart