Läs mer
Corning™ 1536-Well polystyren NBS™ -Behandlade mikroplattor
Handla allt Corning Produkter
Färg:
Svart
Svart, Rensa botten
Vitt
Vitt, Rensa botten
Inkluderar:
Generiska streckkoder
Streckkod
Utan streckkod
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
Corning 1536-brunnars mikroplattor är våra mikroplattor med högsta densitet tillgängliga för screening med hög genomströmning. Mikroplattorna överensstämmer med standardmikroplattornas fotavtryck och dimensioner. Dessa mikroplattor erbjuds i solid svart och vit polystyren, med rund eller platt botten, och i svart-klar bottenformat.
- Total brunnsvolym på 10μ L för mikroplattor med rund brunn och 12,8μ L för plattbottnade mikroplattor
- Rekommenderad arbetsvolym upp till 8μ L
- Rund brunnsbotten för minskat luftinneslutning och förbättrad CV värden och Z-faktor
- Upphöjd brunnsbotten för högre känslighet
- Översvämningsreservoar på fyra sidor för att minska instrumentkontamination
- Lock finns separat. Corning lock (kat. nr. 3098) är kompatibelt med dessa mikroplattor.
Beställningsinfo
Förpackad i påsar om tio
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Lock | Utan lock |
| Array | 32 x 48 |
| Förpackning | 5 inre förpackningar med 10 st |
| Färg | Svart |
| Produkttyp | 1536-Well Cell Culture Multiwell Tallrikar |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 1536 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 8μ L |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |