Läs mer
Corning™ 1536-brunn, ultralågt bindande, U-formad-botten mikroplatta
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15905981 Handla allt Corning Produkter
Sterilitet:
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 15905981
Brand: Corning™ 4527
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Färg: Svart, genomskinlig botten; Sterilitet: Steril; Lock: Med lock
Med sin nya och egenutvecklade design är dessa mikroplattor idealiska för att generera och analysera flercelliga 3D-sfäroider i samma mikroplatta. ULA-ytan (Ultra-Low Attachment) möjliggör enhetlig och reproducerbar 3D-multicellulär sfäroidbildning. Den svarta, ogenomskinliga mikroplattans kropp skyddar varje optiskt klar brunn med rund botten från överlappning mellan brunnarna.
  • 1536-brunnars format möjliggör 3D-cellodling med hög genomströmning
  • Optiskt klar rund botten med svart ogenomskinlig mikroplatta
  • Kovalent fästning av Ultra-Low Attachment-yta för att minska cellulär vidhäftning till brunnsyta
  • Ny brunnsgeometri hjälper till att skapa enhetliga, enstaka sfäroider över alla brunnar, vilket möjliggör automatiserad visualisering.
  • Unik design skyddar varje brunn för att minimera överlappning mellan brunnarna.
  • Du kan odla och analysera sfäroider i samma mikroplatta utan att behöva överföra dem till en ny mikroplatta.
  • Kompatibel med GNF-systemet med ultrahög genomströmning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 96 brunnar
Lock Med lock
Array 32 x 48
Förpackning 10/Pk., 50/Cs.
Bindningstyp Ultralågt fäste
Färg Svart, Rensa botten
Produkttyp Sfäroid
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 14μ L
Antal Wells 1536
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Ultralåg bindning
Well Shape Rund botten (U-brunn)
För användning med (applikation) 3D-cellkultur
nr per ärende 50/Cs.
Antal per förpackning 10/Pk.
Kvantitet 50/Cs.
Tja Färg Klart
Längd (metrisk) 125.75 mm
Bredd (metrisk) 84.12 mm
Höjd (metrisk) 8 mm
Djup (metriskt) 6.1 mm