Läs mer
Peracetic Acid Solution, purum, Honeywell™
Produktkod. 15627060 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15627060 100 mL Glass bottle 100ml
15637060 500 mL Glass bottle 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15627060 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 77240100ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 79-21-0
Molekylformel C2H4O3
Molekylvikt (g/mol) 76.051
MDL-nummer MFCD00002128
InChI-nyckel KFSLWBXXFJQRDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym peracetic acid, peroxyacetic acid, estosteril, acetic peroxide, peroxoacetic acid, monoperacetic acid, osbon ac, acetyl hydroperoxide, proxitane 4002, desoxon 1
PubChem CID 6585
IUPAC-namn ethaneperoxoic acid
LEDER CC(=O)OO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Peracetic acid solution
Densitet 1.15g/mL at 20°C
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CH3CO3H
Kvantitet 100 mL
Beilstein 1098464
Formel vikt 76.05g/mol
Kvalitet purum p.a.
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 39% in acetic acid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Peracetic acid, ca 39% in acetic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Organisk peroxid Vrsta C och D
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H242-Brandfarligt vid uppvärmning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, Peroxyacetic acid