missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Honeywell™ EXECUTIVE ELEGIO S3 Skor

Produktkod. 15816625
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
15816625 40 1 par
15896615 38 1 par
15806625 39 1 par
15826625 41 1 par
15836625 42 1 par
15846625 43 1 par
15856625 44 1 par
15866625 45 1 par
15876625 46 1 par
15886625 47 1 par
15896625 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15816625 Leverantör Honeywell™ Leverantörsnummer 654301640/7
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Honeywell™ EXECUTIVE ELEGIO S3 Shoes är en elegant och innovativ professionell skyddssko som är designad för att ge en hög skyddsnivå.

  • Ovandel i vattentåligt läder ger bra motstånd och flexibilitet
  • Exklusiv och dedikerad läst ger komfort och perfekt passform
  • En unik elegant design ser ut som en elegant stadssko
  • Innersula och foder i läder ger bra andningsförmåga och hygien
  • Mellansula: Icke metallisk antipunktur mellansula. skyddar 100 % av fotytan, ger flexibilitet och uppfyller EN ISO 20345:2011.
  • Ovandel: Svart derby, slät fullnarvsläder
  • Tåhätta: Smartium tåhätta i injicerad polymer. Icke metallisk, 50 % lättare än stil med en tunn design
  • Innersula: Perforerat läder, med hälstötdämpare
  • Yttersula: Cementerad monodensity PU. Markerade häl- och SRC-prestationer
  • SCR-certifierad
  • CI
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Certifikat och efterlevnad SV ISO 20345:2011 och SRC-certifierad
Färg Svart
Design Svart derby, slätt fullnarvsläder, helfodrat med läder, vegetabiliskt garvat lädersula, 100 % icke metallic
Material Läder
Storlek 40
Sulmaterial Polyuretan
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.